3-tert-Butylanilin ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H50698.03 H50698.06
H50698.03EA 2100 DKK
H50698.03 H50698.06
3-tert-Butylanilin ≥97%
3-tert-Butylanilin
Purity: 97% CAS No.: 5369-19-7 Molecular Formula: C10H15N Formula Weight: 149.23 MDL No.: MFCD00125078
Formel: C₁₀H₁₅N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00125078
CAS-nummer: 5369-19-7
EINECS: 226-361-6