Servietter til renrum, imprægnerede, Polynit Heatseal, PROSAT®
Leverandør: CONTEC
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PSPS0008 PSPS0087 PS-HS9-7030BPR
CONTPSPS0008EA 2910 DKK
CONTPSPS0008 CONTPSPS0087 115-2788
Servietter til renrum, imprægnerede, Polynit Heatseal, PROSAT®
Papirservietter Servietter til Renrum Imprægneret
Imprægnerede vævede polyesterservietter fremstillet med Polynit Heatseal-materiale. Servietterne er imprægneret med 70% isopropylalkohol og 30% deioniseret vand. De er derfor ideelle til opgaver i renrum, klargøring af flader og kritiske produktionsprocesser.
  • Servietternes bløde, ikke-ridsende overflade gør rent uden at ridse
  • Lave niveauer af såvel partikler som ekstraherbare stoffer
  • Posen kan lukkes igen for at holde servietterne rene og mættede
Egnet til brug i renrumsmiljøer af ISO-klasse 3 eller 4
Farve: Hvid
Advarsel: På leverandørensMore Product Information