Sikkerhedsflaskebeholdere til transport
Leverandør: BOCHEM
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
8300SS 8301SS 18301SS 18300SS
BOCH8300SSEA 3950 DKK
BOCH8300SS BOCH8301SS BOCH18301SS BOCH18300SS
Sikkerhedsflaskebeholdere til transport
Bærere Flaskebærere
Safety transport container, made of stainless steel, for laboratory bottles.
  • For bottles 50 to 1000 ml
  • With hinge, lock and silicone seal
  • Good chemical resistance