Propper, universalhætter, FitsAll™
Leverandør: Simport Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
T403GY T403G T403Y T403BK T403B T403L T403N T403R
SIMPT403GYEA 358 DKK
SIMPT403GY SIMPT403G SIMPT403Y SIMPT403BK SIMPT403B SIMPT403L SIMPT403N SIMPT403R
Propper, universalhætter, FitsAll™
Propper PE/LDPE/HDPE
Designet, så de er lette at sætte på og tage af. Hætten fjernes nemt og hurtigt. FitsAll™-hætten er ideel til genlukning af de fleste typer 12 og 16 mm O.D. evakuerede blodprøveglas af glas. Fleksible FitsAll™-hætter beskytter mod aerosoler eller højinfektiøse organismer. De sikrer prøverne mod krydskontaminering og arbejdsområderne i laboratoriet mod infektion og spild. Præcisionsstøbt af lavdensitets-
polyethylen, så FitsAll™ passer perfekt på røret. Ikke egnet til autoklavering.
  • PE
  • Meget robuste under de mest krævende procedurer, inklusive centrifugering