Benzylamin ≥99.0%, LiChropur™ for GC derivatisation, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ100
13180-100ML 13180-500ML
13180-100MLEA 276 DKK
13180-100ML 13180-500ML
Benzylamin ≥99.0%, LiChropur™ for GC derivatisation, Supelco®
Benzylamin
Formel: (C₆H₅)CH₂NH₂
Kogepunkt: 185 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 10 °C
Massefylde: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 65 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008106
CAS-nummer: 100-46-9
EINECS: 202-854-1
UN nummer: 2735
ADR: 8,II
Merck Index: 13,01127
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f27e512b61b2ca56427a81ca1aadb834c6c2a1ba&vid=5662de556d62b768601aa43e27e640f1e690b7f3&prid=web&clid=SAPDAM