2-iod-4-nitrotoluen ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2-Iodo-1-methyl-4-nitrobenzene
B21491.06
B21491.14
B21491.06EA
277
DKK
B21491.06
B21491.14
2-iod-4-nitrotoluen ≥97%
2-iod-4-nitrotoluen
Purity: 97%
CAS No.: 7745-92-8
Molecular Formula: C7H6INO2
Formula Weight: 263.03
MDL No.: MFCD00024329
Formel:
C₇H₆INO₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00024329 CAS-nummer: 7745-92-8 EINECS: 231-808-3 UN nummer: 3077 ADR: 9,III |