2-iod-4-nitrotoluen ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Iodo-1-methyl-4-nitrobenzene
B21491.06 B21491.14
B21491.06EA 277 DKK
B21491.06 B21491.14
2-iod-4-nitrotoluen ≥97%
2-iod-4-nitrotoluen
Purity: 97% CAS No.: 7745-92-8 Molecular Formula: C7H6INO2 Formula Weight: 263.03 MDL No.: MFCD00024329
Formel: C₇H₆INO₂
Molekylvægt: 263.03 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00024329
CAS-nummer: 7745-92-8
EINECS: 231-808-3
UN nummer: 3077
ADR: 9 III