4-Iodtoluen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Iodo-4-methylbenzene
A15631.14 A15631.22 A15631.36
A15631.14EA 438 DKK
A15631.14 A15631.22 A15631.36
4-Iodtoluen ≥98%
4-Iodtoluen
Purity: 98% CAS No.: 624-31-7 Molecular Formula: C7H7I Formula Weight: 218.04 Flash Point: 90°(194°F) Melting Point: 33-35° Boiling Point: 210-212° Beilstein Reference: 1903637 MDL No.: MFCD00001059
Formel: C₇H₇I
Molekylvægt: 218.04 g/mol
Kogepunkt: 210…212 °C
Smeltepunkt: 33…35 °C
Massefylde: 1.678
Flammepunkt: 90 °C (194 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001059
CAS-nummer: 624-31-7
EINECS: 210-841-7