4-Iodtoluen 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
1-Iodo-4-methylbenzene
133940100
133940500
133941000
ACRO133940100EA
340
DKK
ACRO133940100
ACRO133940500
ACRO133941000
4-Iodtoluen 98%
4-Iodtoluen
Formel:
C₇H₇I Molekylvægt: 218.04 g/mol Kogepunkt: 211.5 Smeltepunkt: 33…36 °C Flammepunkt: 90 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00001059 CAS-nummer: 624-31-7 EINECS: 210-841-7 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to light yellow Low melting crystalline mass |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 33 to 36 °C |
GC | ≥97.5 % |
Elemental Analysis | 7.55 to 8.35 % N |