2-Iodtoluen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
1-Iodo-2-methylbenzene
B22697.14
B22697.22
B22697.36
B22697.14EA
508
DKK
B22697.14
B22697.22
B22697.36
2-Iodtoluen ≥98%
2-Iodtoluen
Purity: 98%
CAS No.: 615-37-2
Molecular Formula: C7H7I
Formula Weight: 218.04
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.6090
Boiling Point: 210-212°
Beilstein Reference: 1634294
MDL No.: MFCD00001042
Formel:
C₇H₇I Molekylvægt: 218.04 g/mol Kogepunkt: 210…212 °C Massefylde: 1.713 Flammepunkt: 90 °C (194 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00001042 CAS-nummer: 615-37-2 EINECS: 210-422-9 |