2-Fluor-5-(trifluormethyl)anisol ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B23516.03
B23516.06
B23516.03EA
285
DKK
B23516.03
B23516.06
2-Fluor-5-(trifluormethyl)anisol ≥97%
2-Fluor-5-(trifluormethyl)anisol
Purity: 97%
CAS No.: 261951-78-4
Molecular Formula: C8H6F4O
Formula Weight: 194.13
Flash Point: 62°(144°F)
Refractive Index: 1.4352
MDL No.: MFCD01631564
Formel:
C₈H₆F₄O Kogepunkt: 151 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –15 °C Flammepunkt: 62 °C (144 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01631564 CAS-nummer: 261951-78-4 |