4-Nitro-α,α,α-trifluortoluen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Nitro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 4-Nitrobenzotrifluoride, 1-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
L15766.03 L15766.06
L15766.03EA 366 DKK
L15766.03 L15766.06
4-Nitro-α,α,α-trifluortoluen ≥98%
4-Nitro-α,α,α-trifluortoluen
Purity: 98% CAS No.: 402-54-0 Molecular Formula: C7H4F3NO2 Formula Weight: 191.11 Flash Point: 88°(190°F) Odour: Characteristic Boiling Point: 81-83°/10mm UN No.: 3431 MDL No.: MFCD00007358
Formel: C₇H₄F₃NO₂
Kogepunkt: 81…83 °C (10 mmHg)
Smeltepunkt: 38…42 °C
Flammepunkt: 88 °C (190 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007358
CAS-nummer: 402-54-0
EINECS: 206-948-3
UN nummer: 3431
ADR: 6.1,II