α,α,α,2-Tetrafluor-5-nitrotoluen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Fluoro-5-nitrobenzotrifluoride, 1-Fluoro-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
A18130.06 A18130.14
A18130.06EA 452 DKK
A18130.06 A18130.14
α,α,α,2-Tetrafluor-5-nitrotoluen ≥98%
α,α,α,2-Tetrafluor-5-nitrotoluen
Purity: 98% CAS No.: 400-74-8 Molecular Formula: C7H3F4NO2 Formula Weight: 209.10 Flash Point: 91°(195°F) Refractive Index: 1.4650 Boiling Point: 105-110°/25mm Beilstein Reference: 1881423 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00024576
Formel: C₇H₃F₄NO₂
Molekylvægt: 209.1 g/mol
Kogepunkt: 105…110 °C (25 mmHg)
Smeltepunkt: 22…24 °C
Massefylde: 1.522
Flammepunkt: 91 °C (195 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00024576
CAS-nummer: 400-74-8
EINECS: 206-925-8
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III