3-Nitro-α,α,α,4-tetrafluortoluen ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
4-Fluoro-3-Nitrobenzotrifluoride
A19676.14
A19676.22
A19676.36
A19676.14EA
363
DKK
A19676.14
A19676.22
A19676.36
3-Nitro-α,α,α,4-tetrafluortoluen ≥97%
3-Nitro-α,α,α,4-tetrafluortoluen
Purity: 97%
CAS No.: 367-86-2
Molecular Formula: C7H3F4NO2
Formula Weight: 209.10
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.4620
Boiling Point: 91-92°/15mm
Beilstein Reference: 1880508
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00007059
Formel:
C₇H₃F₄NO₂ Molekylvægt: 209.1 g/mol Kogepunkt: 91…92 °C (15 mmHg) Massefylde: 1.494 Flammepunkt: 90 °C (194 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007059 CAS-nummer: 367-86-2 EINECS: 206-702-5 UN nummer: 2810 ADR: 6.1 III |