α,α,α-Trifluor-4-iodotoluen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A12189.03 A12189.06 A12189.14
A12189.03EA 419 DKK
A12189.03 A12189.06 A12189.14
α,α,α-Trifluor-4-iodotoluen ≥98%
α,α,α-Trifluor-4-iodotoluen
Purity: 98% CAS No.: 455-13-0 Molecular Formula: C7H4F3I Formula Weight: 272.01 Flash Point: 68°(154°F) Refractive Index: 1.5180 Melting Point: -8° Boiling Point: 68-70°/15mm Beilstein Reference: 1944013 MDL No.: MFCD00039398
Formel: C₇H₄F₃I
Kogepunkt: 68…70 °C (15 mmHg)
Smeltepunkt: –8 °C
Massefylde: 1,851
Flammepunkt: 68 °C (154 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039398
CAS-nummer: 455-13-0
EINECS: 207-234-4