α,α,α-Trifluor-4-iodotoluen 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Iodobenzotrifluoride, 1-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzene, α,α,α-Trifluoro-p-iodotoluene
306180050 306180010
ACRO306180050EA 798 DKK
ACRO306180050 ACRO306180010
α,α,α-Trifluor-4-iodotoluen 97%
α,α,α-Trifluor-4-iodotoluen
Formel: C₇H₄F₃I
Molekylvægt: 272.01 g/mol
Kogepunkt: 76…79 °C (15 mmHg)
Smeltepunkt: 17
Massefylde: 1.851 g/cm³
Flammepunkt: 68 °C
MDL Number: MFCD00039398
CAS-nummer: 455-13-0
EINECS: 207-234-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow to red Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5160 to 1.5200 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %