α,α,α-Trifluor-3-iodtoluen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: α,α,α-Trifluoro-m-iodotoluene, 3-Iodobenzotrifluoride, 1-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzene
A11843.09 A11843.18 A11843.30
A11843.09EA 409 DKK
A11843.09 A11843.18 A11843.30
α,α,α-Trifluor-3-iodtoluen ≥98%
α,α,α-Trifluor-3-iodtoluen
Purity: 98+% CAS No.: 401-81-0 Molecular Formula: C7H4F3I Formula Weight: 272.01 Flash Point: 70°(158°F) Refractive Index: 1.5185 Melting Point: -8° Boiling Point: 81-82°/24mm Beilstein Reference: 2088596 MDL No.: MFCD00001049
Formel: C₇H₄F₃I
Molekylvægt: 272.01 g/mol
Kogepunkt: 81…82 °C (24 mmHg)
Smeltepunkt: –8 °C
Massefylde: 1.882
Flammepunkt: 70 °C (158 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001049
CAS-nummer: 401-81-0
EINECS: 206-934-7
UN nummer: 3265
ADR: 8 II