4-Fluorphenylacetone ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
|
Synonymer:
4-Fluorophenylacetone
L11720.03
L11720.06
L11720.03EA
393
DKK
L11720.03
L11720.06
4-Fluorphenylacetone ≥99%
4-Fluorphenylacetone
Purity: 99%
CAS No.: 459-03-0
Molecular Formula: C9H9FO
Formula Weight: 152.17
Flash Point: 91°(195°F)
Refractive Index: 1.4958
Boiling Point: 106-107°/18mm
Beilstein Reference: 1936697
MDL No.: MFCD00000362
Formel:
C₉H₉FO Kogepunkt: 106…107 °C (18 mmHg) Massefylde: 1,11 Flammepunkt: 91 °C (195 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000362 CAS-nummer: 459-03-0 EINECS: 207-284-7 |