4-Fluortoluen ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
1-Fluoro-4-methylbenzene
A10365.22
A10365.36
A10365.22EA
455
DKK
A10365.22
A10365.36
4-Fluortoluen ≥99%
4-Fluortoluen
Purity: 99%
CAS No.: 352-32-9
Molecular Formula: C7H7F
Formula Weight: 110.13
Flash Point: 10°(50°F)
Refractive Index: 1.4685
Odour: Aromatic
Melting Point: -56°
Boiling Point: 115-116°
Beilstein Reference: 1362373
Merck Reference: 14,4180
UN No.: 2388
MDL No.: MFCD00000358
Formel:
C₇H₇F Kogepunkt: 115…116 °C Smeltepunkt: –56 °C Massefylde: 1,001 Flammepunkt: 10 °C (50 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000358 CAS-nummer: 352-32-9 EINECS: 206-520-6 UN nummer: 2388 ADR: 3,II Merck Index: 14,4180 |