α,α,α,2-Tetrafluortoluen ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
1-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-Fluorobenzotrifluoride
A18095.06
A18095.14
A18095.22
A18095.06EA
348
DKK
A18095.06
A18095.14
A18095.22
α,α,α,2-Tetrafluortoluen ≥99%
α,α,α,2-Tetrafluortoluen
Purity: 99%
CAS No.: 392-85-8
Molecular Formula: C7H4F4
Formula Weight: 164.10
Flash Point: 17°(62°F)
Refractive Index: 1.4060
Melting Point: -49°
Boiling Point: 114-115°
Beilstein Reference: 2046638
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000374
Formel:
C₇H₄F₄ Molekylvægt: 164.1 g/mol Kogepunkt: 114…115 °C Smeltepunkt: –49 °C Massefylde: 1.293 Flammepunkt: 17 °C (62 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000374 CAS-nummer: 392-85-8 EINECS: 206-880-4 UN nummer: 1993 ADR: 3 II |