2,4-Difluortoluen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
2,4-Difluoro-1-methylbenzene
A11667.06
A11667.14
A11667.06EA
242
DKK
A11667.06
A11667.14
2,4-Difluortoluen ≥98%
2,4-Difluortoluen
Purity: 98+%
CAS No.: 452-76-6
Molecular Formula: C7H6F2
Formula Weight: 128.12
Flash Point: 15°(59°F)
Refractive Index: 1.4490
Odour: Aromatic
Boiling Point: 114-115°
Beilstein Reference: 1931681
UN No.: 2388
MDL No.: MFCD00000332
Formel:
C₇H₆F₂ Kogepunkt: 114…115 °C Massefylde: 1,121 Flammepunkt: 15 °C (59 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000332 CAS-nummer: 452-76-6 EINECS: 207-211-9 UN nummer: 2388 ADR: 3,II |