3-Methoxybenzylchlorid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
1-(Chloromethyl)-3-methoxybenzene, 3-(Chloromethyl)anisole
A12630.06
A12630.14
A12630.18
A12630.30
A12630.06EA
357
DKK
A12630.06
A12630.14
A12630.18
A12630.30
3-Methoxybenzylchlorid ≥98%
3-Methoxybenzylchlorid
Purity: 98+%
CAS No.: 824-98-6
Molecular Formula: C8H9ClO
Formula Weight: 156.61
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.5440
Boiling Point: 122-123°/12mm
Beilstein Reference: 636684
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00000907
Formel:
C₈H₉ClO Kogepunkt: 122…123 °C (12 mmHg) Massefylde: 1,078 Flammepunkt: 101 °C (213 °F) Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00000907 CAS-nummer: 824-98-6 EINECS: 212-541-1 UN nummer: 1760 ADR: 8,III |