4-Chlor-2-nitrotoluen ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B23382.22 B23382.36
B23382.22EA 476 DKK
B23382.22 B23382.36
4-Chlor-2-nitrotoluen ≥99%
4-Chlor-2-nitrotoluen
Purity: 99% CAS No.: 89-59-8 Molecular Formula: C7H6ClNO2 Formula Weight: 171.58 Flash Point: 120°(248°F) Melting Point: 34-38° Boiling Point: 242° UN No.: 3457 MDL No.: MFCD00007215
Formel: C₇H₆ClNO₂
Kogepunkt: 242 °C
Smeltepunkt: 34…38 °C
Massefylde: 1,2559 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 120 °C (248 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007215
CAS-nummer: 89-59-8
EINECS: 201-921-2
UN nummer: 3457
ADR: 6.1,III