α-Chloro-4-nitrotoluen 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
161090100 161091000 161092500
ACRO161090100EA 190 DKK
ACRO161090100 ACRO161091000 ACRO161092500
α-Chloro-4-nitrotoluen 99%
α-Chloro-4-nitrotoluen
Formel: C₇H₆ClNO₂
Kogepunkt: 112 °C (,6 mmHg)
Smeltepunkt: 71…74 °C
Massefylde: 1,5647 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007374
CAS-nummer: 100-14-1
EINECS: 202-822-7
UN nummer: 3261
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 71 to 74 °C
GC ≥98.5 %