2,6-Dichlor-3-nitrotoluen ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
B20520.09
B20520.18
B20520.09EA
387
DKK
B20520.09
B20520.18
2,6-Dichlor-3-nitrotoluen ≥99%
2,6-Dichlor-3-nitrotoluen
Purity: 99%
CAS No.: 29682-46-0
Molecular Formula: C7H5Cl2NO2
Formula Weight: 206.03
Melting Point: 53-55°
Beilstein Reference: 2259855
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00024185
Formel:
C₇H₅Cl₂NO₂ Smeltepunkt: 53…55 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00024185 CAS-nummer: 29682-46-0 EINECS: 249-776-4 UN nummer: 2811 ADR: 6.1,III |