2-Chlor-5-nitrobenzotrifluorid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2-Chloro-5-nitrobenzotrifluoride, 2-Chloro-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluene, 1-Chloro-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
Purity: 98%
CAS No.: 777-37-7
Molecular Formula: C7H3ClF3NO2
Formula Weight: 225.55
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.5080
Melting Point: ca 22°
Boiling Point: 232°
Beilstein Reference: 2216169
MDL No.: MFCD00007296
Formel:
C₇H₃ClF₃NO₂ Molekylvægt: 225.55 g/mol Kogepunkt: 232 °C Smeltepunkt: ∼22 °C Massefylde: 1.547 Flammepunkt: 98 °C (208 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007296 CAS-nummer: 777-37-7 EINECS: 212-287-1 |