4-Chlor-3-nitrobenzotrifluorid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
1-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Chloro-α-α-α-trifluoro-3-nitrotoluene, 4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride
Purity: 98%
CAS No.: 121-17-5
Molecular Formula: C7H3ClF3NO2
Formula Weight: 225.55
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.4900
Melting Point: -3°
Boiling Point: 221-223°
Beilstein Reference: 523986
UN No.: 2307
MDL No.: MFCD00007084
Formel:
C₇H₃ClF₃NO₂ Molekylvægt: 225.55 g/mol Kogepunkt: 221…223 °C Smeltepunkt: –3 °C Massefylde: 1.535 Flammepunkt: 101 °C (213 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007084 CAS-nummer: 121-17-5 EINECS: 204-451-6 UN nummer: 2307 ADR: 6.1 II |