4-Chlorbenzotrifluorid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
1-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Chlorobenzotrifluoride
A15154.0E
A15154.22
A15154.36
A15154.0EEA
3230
DKK
A15154.0E
A15154.22
A15154.36
4-Chlorbenzotrifluorid ≥98%
4-Chlorbenzotrifluorid
Purity: 98+%
CAS No.: 98-56-6
Molecular Formula: C7H4ClF3
Formula Weight: 180.56
Flash Point: 47°(116°F)
Refractive Index: 1.4460
Melting Point: -36°
Boiling Point: 136-138°
Beilstein Reference: 510203
Merck Reference: 14,2126
UN No.: 2234
MDL No.: MFCD00000627
Formel:
C₇H₄ClF₃ Kogepunkt: 136…138 °C Smeltepunkt: –36 °C Massefylde: 1,346 Flammepunkt: 47 °C (116 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000627 CAS-nummer: 98-56-6 EINECS: 202-681-1 UN nummer: 2234 ADR: 3,III Merck Index: 14,2126 |