4-Chlorbenzotrifluorid 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Chlorobenzotrifluoride
108730250 108732500 108730010
ACRO108730250EA 181 DKK
ACRO108730250 ACRO108732500 ACRO108730010
4-Chlorbenzotrifluorid 98%
4-Chlorbenzotrifluorid
Formel: C₇H₄ClF₃
Kogepunkt: 136…138 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –36 °C
Massefylde: 1,35 g/cm³
Flammepunkt: 43 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000627
CAS-nummer: 98-56-6
EINECS: 202-681-1
UN nummer: 2234
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02145
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4453 to 1.4473 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer copper
Acidity (CH3COOH) ≤0.002 %
Peroxides ≤0.005 % (as H2O2)