2-Chlor-4-Fluortoluen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2-Chloro-4-fluoro-1-methylbenzene
B20278.14
B20278.22
B20278.36
B20278.14EA
380
DKK
B20278.14
B20278.22
B20278.36
2-Chlor-4-Fluortoluen ≥98%
2-Chlor-4-Fluortoluen
Purity: 98%
CAS No.: 452-73-3
Molecular Formula: C7H6ClF
Formula Weight: 144.58
Flash Point: 50°(122°F)
Refractive Index: 1.4990
Odour: Aromatic
Boiling Point: 154-156°
Beilstein Reference: 1931690
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000572
Formel:
C₇H₆ClF Kogepunkt: 154…156 °C Massefylde: 1,198 Flammepunkt: 50 °C (122 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000572 CAS-nummer: 452-73-3 EINECS: 207-209-8 UN nummer: 1993 ADR: 3,III |