4-Fluorbenzylchlorid 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Fluorobenzyl chloride, p-Fluorobenzyl chloride, 1-Chloromethyl-4-fluorobenzene, α-Chloro-4-fluorotoluene, 1-(Chloromethyl)-4-fluorobenzene
119430250 119431000
ACRO119430250EA 390 DKK
ACRO119430250 ACRO119431000
4-Fluorbenzylchlorid 98%
4-Fluorbenzylchlorid
Formel: C₇H₆ClF
Kogepunkt: 181,2 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –18 °C
Massefylde: 1,207 g/cm³
Flammepunkt: 72 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000913
CAS-nummer: 352-11-4
EINECS: 206-516-4
UN nummer: 3265
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5120 to 1.5140 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %