2-Fluorbenzylchlorid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
2-Fluorobenzyl chloride, 1-(Chloromethyl)-2-fluorobenzene, α-Chloro-o-fluorotoulene
A11566.14
A11566.22
A11566.14EA
623
DKK
A11566.14
A11566.22
2-Fluorbenzylchlorid ≥98%
2-Fluorbenzylchlorid
Purity: 98+%
CAS No.: 345-35-7
Molecular Formula: C7H6ClF
Formula Weight: 144.58
Flash Point: 57°(134°F)
Refractive Index: 1.5154
Odour: Pungent
Boiling Point: 175°
Beilstein Reference: 471699
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00000892
Formel:
C₇H₆ClF Molekylvægt: 144.58 g/mol Kogepunkt: 175 °C Massefylde: 1.216 Flammepunkt: 57 °C (134 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000892 CAS-nummer: 345-35-7 EINECS: 206-460-0 UN nummer: 2920 ADR: 8 II |