(4-Chlorphenyl)acetone 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
4-Chlorophenylacetone
350700050
350700250
ACRO350700050EA
791
DKK
ACRO350700050
ACRO350700250
(4-Chlorphenyl)acetone 98%
(4-Chlorphenyl)acetone
Formel:
C₉H₉ClO Kogepunkt: 132 °C (12 mmHg) Massefylde: 1,151 g/cm³ Flammepunkt: >110 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00045214 CAS-nummer: 5586-88-9 EINECS: 226-986-4 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5325 to 1.5345 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |