2-Chlorbenzylchlorid 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Chlorobenzyl chloride, 1-Chloro-2-(chloromethyl)benzene
186530010 186532500
ACRO186530010EA 585 DKK
ACRO186530010 ACRO186532500
2-Chlorbenzylchlorid 98+%
2-Chlorbenzylchlorid
Formel: C₇H₆Cl₂
Kogepunkt: 213 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –13 °C
Massefylde: 1,27 g/cm³
Flammepunkt: 82 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000893
CAS-nummer: 611-19-8
EINECS: 210-258-8
UN nummer: 2235
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5580 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Residue after ignition ≤0.1 %