2,4-Dichlortoluen 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,3-Dichloro-4-methylbenzene
163280010 163282500
ACRO163280010EA 1200 DKK
ACRO163280010 ACRO163282500
2,4-Dichlortoluen 99%
2,4-Dichlortoluen
Formel: C₇H₆Cl₂
Kogepunkt: 200 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –14 °C
Massefylde: 1,24 g/cm³
Flammepunkt: 79 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000583
CAS-nummer: 95-73-8
EINECS: 202-445-8
UN nummer: 3082
ADR: 9,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5470 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %