2,6-Dichlortoluen 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
113791000 113795000 113790025
ACRO113791000EA 542 DKK
ACRO113791000 ACRO113795000 ACRO113790025
2,6-Dichlortoluen 99+%
2,6-Dichlortoluen
Formel: C₇H₆Cl₂
Kogepunkt: 196…203 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 2 °C
Massefylde: 1,25 g/cm³
Flammepunkt: 82 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000576
CAS-nummer: 118-69-4
EINECS: 204-269-7
UN nummer: 3082
ADR: 9,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5520 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %