3,4-Dichlortoluen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A10763.0B A10763.30
A10763.0BEA 1480 DKK
A10763.0B A10763.30
3,4-Dichlortoluen ≥98%
3,4-Dichlortoluen
Purity: 98% CAS No.: 95-75-0 Molecular Formula: C7H6Cl2 Formula Weight: 161.03 Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.5470 Melting Point: ca -15° Boiling Point: 200-202° Beilstein Reference: 1931687 UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00000556
Formel: C₇H₆Cl₂
Kogepunkt: 200…202 °C
Smeltepunkt: ∼–15 °C
Massefylde: 1,251
Flammepunkt: 85 °C (185 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000556
CAS-nummer: 95-75-0
EINECS: 202-447-9
UN nummer: 3082
ADR: 9,III