α-Methylstyrene stabilised til syntese
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Stabilization: stabiliseret med 4-tert-Butylpyrocatechol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06086.0100 8.06086.1000
8.06086.0100EA 280 DKK
8.06086.0100 8.06086.1000
α-Methylstyrene stabilised til syntese
α-Methylstyrene
Formel: C₉H₁₀
Kogepunkt: 165,4 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –23 °C
Massefylde: 0,9108 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 43 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008859
CAS-nummer: 98-83-9
EINECS: 202-705-0
UN nummer: 2303
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 167 g/l (48 °C)
Molar Mass 99.17 g/mol
Boiling Point 105 - 108 °C
Vapor Pressure 41 hPa (20 °C)
Flash Point 3 °C
Refractive Index 1.4378 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.1 - 9.9 %(V)
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)
pH 12 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 205 °C