Benzylchlorid zS, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: α-Chlortoluen
MQ200
8.01809.0100 8.01809.1000 8.01809.2500 8.01809.9050
8.01809.0100EA 358 DKK
8.01809.0100 8.01809.1000 8.01809.2500 8.01809.9050
Benzylchlorid zS, Sigma-Aldrich®
Benzylchlorid
Formel: (C₆H₅)CH₂Cl
Molekylvægt: 126.59 g/mol
Kogepunkt: 179.3
Smeltepunkt: –41.2 °C
Massefylde: 1.103 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 52
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000889
CAS-nummer: 100-44-7
EINECS: 202-853-6
UN nummer: 1738
ADR: 6.1 (8) II
Merck Index: 13,01131
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 460 mg/l (30 °C)
Melting Point -41.2 °C
Molar Mass 126.58 g/mol
Boiling Point 179.3 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.2 hPa (20 °C)
Flash Point 67 °C
Refractive Index 1.5415
Explosion Limit 1.1 - 14 %(V)
Density 1.10 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 585 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials