Benzylchlorid 99% stabilised
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
405090010 405092500 405090050 405090025
ACRO405090010EA 385 DKK
ACRO405090010 ACRO405092500 ACRO405090050 ACRO405090025
Benzylchlorid 99% stabilised
Benzylchlorid
Formel: (C₆H₅)CH₂Cl
Kogepunkt: 179,3 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –39 °C
Massefylde: 1,1 g/cm³
Flammepunkt: 67 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000889
CAS-nummer: 100-44-7
EINECS: 202-853-6
UN nummer: 1738
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,01131
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5370 to 1.5390 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer 0.25 % propylene oxide