2-Hydroxy-5-methylbenzoesyre 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Methylsalicylic acid, 2,5-Cresotic acid
163860100 163860500
ACRO163860100EA 502 DKK
ACRO163860100 ACRO163860500
2-Hydroxy-5-methylbenzoesyre 98%
2-Hydroxy-5-methylbenzoesyre
Formel: C₈H₈O₃
Molekylvægt: 152.15 g/mol
Kogepunkt: 313
Smeltepunkt: 151…155 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002461
CAS-nummer: 89-56-5
EINECS: 201-918-6
Merck Index: 12,02650
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 155 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %