4-Methyl-3-nitrobenzoesyre 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A11650.22 A11650.36
A11650.22EA 760 DKK
A11650.22 A11650.36
4-Methyl-3-nitrobenzoesyre 99%
4-Methyl-3-nitrobenzoesyre
Purity: 99% CAS No.: 96-98-0 Molecular Formula: C8H7NO4 Formula Weight: 181.15 Melting Point: 188-190° Beilstein Reference: 1874411
Formel: C₈H₇NO₄
Kogepunkt: 360 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 188…190 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007174
CAS-nummer: 96-98-0
EINECS: 202-549-3