2-Propanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® for preparative HPLC
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
0,2 µm Filtreret. Packaged under nitrogen.
84531.550EA
0
DKK
84531.550
84531.460
84531.950
2-Propanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® for preparative HPLC
2-Propanol
Formel:
(CH₃)₂CHOH Kogepunkt: 82 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –89 °C Massefylde: 0,786 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 12 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011674 CAS-nummer: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 UN nummer: 1219 ADR: 3,II REACH: 01-2119457558-25 Merck Index: 13,05228 |
|
Specifikationer Testresultater
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.8 % |
Acidity | Max. 0.0005 meq/g |
Evaporation residue | Max. 5 ppm |
Water | Max. 0.1 % |