3-Methyl-6-nitrobenzoesyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L06594.06 L06594.14
L06594.06EA 638 DKK
L06594.06 L06594.14
3-Methyl-6-nitrobenzoesyre ≥98%
3-Methyl-6-nitrobenzoesyre
Purity: 98+% CAS No.: 3113-72-2 Molecular Formula: C8H7NO4 Formula Weight: 181.15 Melting Point: 133-137° Beilstein Reference: 1959031
Formel: C₈H₇NO₄
Kogepunkt: 364 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 133…137 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007368
CAS-nummer: 3113-72-2
EINECS: 221-481-5