2-Methyl-5-nitrobenzoesyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
L11862.06
L11862.14
L11862.06EA
1170
DKK
L11862.06
L11862.14
2-Methyl-5-nitrobenzoesyre ≥98%
2-Methyl-5-nitrobenzoesyre
Purity: 98+%
CAS No.: 1975-52-6
Molecular Formula: C8H7NO4
Formula Weight: 181.15
Melting Point: 176-181°
Beilstein Reference: 2451300
Formel:
C₈H₇NO₄ Smeltepunkt: 176…181 °C Massefylde: 1,49 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007371 CAS-nummer: 1975-52-6 EINECS: 217-829-0 |