4-Amino-3-methylbenzoesyre 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B24579.06 B24579.14
B24579.06EA 1010 DKK
B24579.06 B24579.14
4-Amino-3-methylbenzoesyre 98%
4-Amino-3-methylbenzoesyre
Purity: 98% CAS No.: 2486-70-6 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.16 Melting Point: 169-171° Beilstein Reference: 2802615
Formel: C₈H₉NO₂
Kogepunkt: 340 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 169…171 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007736
CAS-nummer: 2486-70-6
EINECS: 219-629-9