3-Amino-2-methylbenzoesyre 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B24947.06
B24947.14
B24947.06EA
396
DKK
B24947.06
B24947.14
3-Amino-2-methylbenzoesyre 98%
3-Amino-2-methylbenzoesyre
Purity: 98%
CAS No.: 52130-17-3
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.16
Melting Point: 185-188°
Beilstein Reference: 2803090
Formel:
C₈H₉NO₂ Kogepunkt: 347 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 185…188 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00075026 CAS-nummer: 52130-17-3 |