6-Methylanthranilsyre 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A15187.06
A15187.14
A15187.22
A15187.06EA
917
DKK
A15187.06
A15187.14
A15187.22
6-Methylanthranilsyre 98%
6-Methylanthranilsyre
Purity: 98%
CAS No.: 4389-50-8
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.16
Melting Point: ca 127° dec.
Beilstein Reference: 2803391
Formel:
C₈H₉NO₂ Kogepunkt: 315 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: ∼ 127 °C (dec.) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007809 CAS-nummer: 4389-50-8 |