4-Isopropylbenzoesyre 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
412800050 412800250
ACRO412800050EA 403 DKK
ACRO412800050 ACRO412800250
4-Isopropylbenzoesyre 98+%
4-Isopropylbenzoesyre
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Kogepunkt: 272 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 116…120 °C
Massefylde: 1,162 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002564
CAS-nummer: 536-66-3
EINECS: 208-642-5
Merck Index: 12,02684
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 120 °C
HPLC ≥98.0 %