4-tert-Butylbenzoesyre zS, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-(tert-Butyl)benzoic acid
MQ200
8.20238.0100 8.20238.1000 8.20238.9025
8.20238.0100EA 256 DKK
8.20238.0100 8.20238.1000 8.20238.9025
4-tert-Butylbenzoesyre zS, Sigma-Aldrich®
4-tert-Butylbenzoesyre
Formel: C₁₁H₁₄O₂
Molekylvægt: 178.23 g/mol
Kogepunkt: 283
Smeltepunkt: 165…167 °C
Massefylde: 0.6 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 180
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002563
CAS-nummer: 98-73-7
EINECS: 202-696-3
UN nummer: 2811
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 0.3 g/l (20 °C)
Melting Point 165 - 167 °C
Molar Mass 178.23 g/mol
Bulk Density 340 kg/m3
Boiling Point 280 °C (decomposition)
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 180 °C
Density 0.6 g/cm3 (20 °C)
pH 3.9 (H2O) (saturated solution)
Ignition Point 510 °C